Print…
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio ≥98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
T8877-100GEA 493 EUR
T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio ≥98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Cloreto de 2,3,5-Trifeniltetrazólio
Fórmula: C₁₉H₁₅ClN₄
Peso Molecular: 334.81 g/mol
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 235
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011963
Número CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c333c35973a3c23046a4cf82f13618dcc1c7d9ac&vid=64898dcfe1e696e6f65ede885a0d2331e18e3b01&prid=web&clid=SAPDAM