Print…
Nitrato de prata concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
88614.LQ 88614.LS
88614.LQEA 144 EUR
88614.LQ 88614.LS
Nitrato de prata concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Nitrato de prata
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00003414
Fórmula: AgNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3093
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM