Print…
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 0.5 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
88620.LQ 88620.LS
88620.LQEA 45.4 EUR
88620.LQ 88620.LS
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 0.5 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Hidróxido de sódio
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627