Print…
Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 54 EUR
38073-1EA 38073-6X1EA
Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de potássio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 100 °C
Densidade: 1,29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective