Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 0.5 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
88602.LQ
88602.LS
88602.LQEA
68.7
EUR
88602.LQ
88602.LS
Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 0.5 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Hidróxido de potássio
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Fórmula:
KOH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |