Print…
Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M KOH (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 49.92 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Hidróxido de potássio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M KOH (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de potássio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: >100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective