Print…
Ácido sulfúrico concentrado para diluição em 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 34.12 EUR
38294-1EA 38294-6X1EA
Ácido sulfúrico concentrado para diluição em 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Concentrate for 1 L standard solution
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: >100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective