Print…
Ácido sulfúrico concentrado para diluição em 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 34.66 EUR
32043-1EA 32043-6X1EA
Ácido sulfúrico concentrado para diluição em 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective