Print…
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09984.0001 1.09984.0050
1.09984.0001EA 31.2 EUR
1.09984.0001 1.09984.0050
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material