Print…
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1L, 0.5 M HCl (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38285-1EA 38285-6X1EA
38285-1EAEA 40.6 EUR
38285-1EA 38285-6X1EA
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1L, 0.5 M HCl (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: HCl
Densidade: 1,11 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective