Oxalato de sódio concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
88626.LQ
88626.LS
88626.LQEA
90.2
EUR
88626.LQ
88626.LS
Oxalato de sódio concentrado para diluição em 0.1 N em solução aquosa, Acculute™ solução volumétrica padrão
Disodium oxalate
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Fórmula:
Na₂C₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012465 Número CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |