Print…
Monocloridrato de L(+)-histidina monohidratada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16005.0025 8.16005.0100
8.16005.0025EA 33.3 EUR
8.16005.0025 8.16005.0100
Monocloridrato de L(+)-histidina monohidratada para síntese, Sigma-Aldrich®
Monocloridrato de L(+)-Histidina monohidratada
Fórmula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Ponto de Fusão: 259 °C
Densidade: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151027
Número CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 169.9 g/l (20 °C)
Melting Point 259 °C (decomposition)
Molar Mass 209.63 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)