Print…
Monocloridrato de L(+)-histidina monohidratada, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
1.04350.0025EA 59.6 EUR
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
Monocloridrato de L(+)-histidina monohidratada, Millipore®
Monocloridrato de L(+)-Histidina monohidratada
Fórmula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Peso Molecular: 209.63 g/mol
Ponto de Fusão: 259
Densidade: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151027
Número CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM