Print…
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
1.02839.0025EA 52.7 EUR
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado, Millipore®
Cloridrato de L(+)-Cisteína monohidratado
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065606
Número CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM