Print…
Paládio 5% em sulfato de bário, pó catalisador de hidrogenação (forma oxidada), não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
21162.09 21162.18
21162.09EA 190 EUR
21162.09 21162.18
Paládio 5% em sulfato de bário, pó catalisador de hidrogenação (forma oxidada), não reduzido
Palladium
Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD03613605
Hydrodehalogenation, Rosenmund reduction, asymetric hydrogenation
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6