Print…
Paládio 5% em sulfato de bário hydrogenation catalyst, reduzido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
277991-10G 277991-1G 277991-50G
SIAL277991-10GEA 225 EUR
SIAL277991-10G SIAL277991-1G SIAL277991-50G
Paládio 5% em sulfato de bário hydrogenation catalyst, reduzido, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Peso Molecular: 106.420 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6