Print…
Paládio 5% em sulfato de bário, pó catalisador de hidrogenação, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11722.14 11722.22 11722.88
11722.14EA 477 EUR
11722.14 11722.22 11722.88
Paládio 5% em sulfato de bário, pó catalisador de hidrogenação, reduzido
Palladium
Appearance: Grey-black MDL No.: MFCD03613605
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6