Print…
Paládio 5% em sulfato de bário hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
76022-10G 76022-50G
SIAL76022-10GEA 217 EUR
SIAL76022-10G SIAL76022-50G
Paládio 5% em sulfato de bário hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6