Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
A10389.14
A10389.22
A10389.36
A10389.14EA
36.8
EUR
A10389.14
A10389.22
A10389.36
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado ≥99%
Cloridrato de L(+)-Cisteína monohidratado
Purity: 99%
CAS No.: 7048-04-6
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O
Formula Weight: 175.64 (157.62anhy)
pH: 1-2
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 5158059
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +5.5° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00065606
Fórmula:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Peso Molecular: 175.64 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 175 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065606 Número CAS: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |