Print…
Cloreto de ferro (III) 41% em solução aquosa, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA 80 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Cloreto de ferro (III) 41% em solução aquosa, TECHNICAL
Cloreto de Ferro (III)
Fórmula: FeCl₃
Peso Molecular: 162.21 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 260
Número MDL : MFCD00011005
Número CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Encomendar
Assay 38 - 42 %