Print…
Hidrato de hidrazina 80% ≥80% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de Hidrazina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04604.9055 8.04604.0250 8.04604.1000
8.04604.9055EA 1520 EUR
8.04604.9055 MERC8.04604.0250 MERC8.04604.1000
Hidrato de hidrazina 80% ≥80% para síntese, Sigma-Aldrich®
Hidrato de hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·xH₂O
Peso Molecular: 32.05 g/mol (anhy)
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149931
Número CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1) II