Print…
Hidrato de hidrazina 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de Hidrazina
209592500 209590010
ACRO209592500EA 35.2 EUR
ACRO209592500 ACRO209590010
Hidrato de hidrazina 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hidrato de hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·xH₂O
Peso Molecular: 32.05 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.028 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Número MDL : MFCD00149931
Número CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)