Print…
Hidrato de hidrazina 55% em solução aquosa (∼35% w/w N₂H₄)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de Hidrazina
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 51.9 EUR
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hidrato de hidrazina 55% em solução aquosa (∼35% w/w N₂H₄)
Hidrato de hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·xH₂O
Peso Molecular: 32.05 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1.023 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149931
Número CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)