Print…
Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40509.AE 40509.AP
40509.AEEA 106 EUR
40509.AE 40509.AP
Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) em solução aquosa
Ammonium sulphide
CAS No.: 12135-76-1 Molecular Formula: (NH4)2S Formula Weight: 68.14 Physical Form: Liquid Appearance: Yellow to orange Odour: Stench UN No.: 2683 MDL No.: MFCD00010892
Fórmula: H₈N₂S
Peso Molecular: 68.14 g/mol
Ponto de Fusão: -18
Densidade: 0.99
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010892
Número CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560