Print…
Ammonium sulphide 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W205303-1KG-K W205303-25KG-K W205303-5KG-K
SIALW205303-1KG-KEA 96 EUR
SIALW205303-1KG-K SIALW205303-25KG-K SIALW205303-5KG-K
Ammonium sulphide 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphide
Fórmula: H₈N₂S
Peso Molecular: 68.14 g/mol
Ponto de Fusão: -18
Densidade: 0.99
Número MDL : MFCD00010892
Número CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560