Print…
Ammonium sulphide 20% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21352.292EA 235 EUR
21352.292 21352.441
Ammonium sulphide 20% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Fórmula: H₈N₂S
Peso Molecular: 68.14 g/mol
Ponto de Fusão: -18
Densidade: 0.99
Número MDL : MFCD00010892
Número CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Merck Index: 13,00560
Encomendar
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %