Print…
Solução de amônia 28%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
21182.294EA 22.3 EUR
21182.294 21182.363
Solução de amônia 28%, GPR RECTAPUR®
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C
Densidade: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm