Solução de amônia 28%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13168.AP
L13168.0F
L13168.APEA
27.3
EUR
L13168.AP
L13168.0F
Solução de amônia 28%
Solução de amônia
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
MDL No.: MFCD00011418
Fórmula:
NH₃ Ponto de ebulição: 32…37,7 °C (1013 hPa) Densidade: 0,90 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066650 Número CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III Merck Index: 14,494 |