Print…
Solução de amônia 28,0 - 30,0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
33285.30 33285.A1 33285.D9
33285.30EA 39.3 EUR
33285.30 33285.A1 33285.D9
Solução de amônia 28,0 - 30,0% ACS
Solução de amônia
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: NH4OH Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.90 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C
Densidade: 0.90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Merck Index: 14,494