Print…
Solução de amônia 28 - 30% (w/w) em água para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
205840010 205840025 205840100 205840250
ACRO205840010EA 35.6 EUR
ACRO205840010 ACRO205840025 ACRO205840100 ACRO205840250
Solução de amônia 28 - 30% (w/w) em água para análise
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 % (105 °C)
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Carbonate (as CO2) ≤0.006 %
Iron (Fe) ≤0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Oxidizing substance Passes test