Print…
Solução de amônia 25%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
21191.364EA 49.6 EUR
21191.364 21191.450
Solução de amônia 25%, TECHNICAL
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C
Densidade: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Assay Min. 24 - 26 %