Print…
Solução de amônia 25%, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
1133.1000EA 24.6 EUR
1133.1000 1133.2500 1133.9025
Solução de amônia 25%, AnalaR NORMAPUR® zA
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C
Densidade: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Assay Min. 25 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 8 ppm
Total S (as SO4) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (as CO2) Max. 15 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm