Print…
Solução de amônia 25%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 99.1 EUR
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Solução de amônia 25%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Ponto de ebulição: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57,5 °C
Densidade: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material