Print…
Solução de amônia 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
6051.2500EA 76.72 EUR
6051.2500 6051.1000 6051.9025
Solução de amônia 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C
Densidade: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Assay (NH3) 24.0 - 26.0 %
Carbon Dioxide (CO2) max. 0.003 %
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Phosphate (PO4) max. 1 ppm
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Total Sulfur (as SO4) max. 5 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1