Solução de amônia 25% ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hidróxido de amônio, Amoníaco
87903.AK
87903.AU
87903.AKEA
159
EUR
87903.AK
87903.AU
Solução de amônia 25% ≥99.99% (baseado em metais)
Solução de amônia
Purity: 99.99%
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Fórmula:
NH₃ Peso Molecular: 35.05 g/mol Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –60…–57.5 °C Densidade: 0.91 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066650 Número CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III Merck Index: 14,494 |