Print…
Solução de amônia 25% em água, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 72 EUR
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Solução de amônia 25% em água, extra puro
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm