Print…
Solução de amônia 20%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21180.242EA 33.2 EUR
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Solução de amônia 20%, GPR RECTAPUR®
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm