Solução de amônia 10%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
190064VEA
57.8
EUR
190064V
VWRC190065W
190063U
Solução de amônia 10%, AnalaR NORMAPUR®
Solução de amônia
Fórmula:
NH₃ Densidade: 0,957 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066650 Número CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Assay | Min. 10.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO₄ (Phosphate) | Max. 0.1 ppm |
S (Sulphide) | Max. 0.1 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.05 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |