Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 25% methanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
334901-100ML 334901-500ML
SIAL334901-100MLEA 52.1 EUR
SIAL334901-100ML SIAL334901-500ML
Hidróxido de tetrametilamónio 25% methanol, Sigma-Aldrich®
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1.016
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09224