Hidróxido de tetrametilamónio 25% (w/w) em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Like alcohol
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008280
Fórmula:
C₄H₁₃NO Densidade: 0,865 Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008280 Número CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,9224 |