Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 25% w/w methanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138351000 138355000 138350025
ACRO138351000EA 39.3 EUR
ACRO138351000 ACRO138355000 ACRO138350025
Hidróxido de tetrametilamónio 25% w/w methanol
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09224
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)