Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 25% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
8.14748.0250EA 51.5 EUR
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
Hidróxido de tetrametilamónio 25% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material