Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 10% aqueous solution Reag. Ph. Eur. polarography, examination of steroids, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ100
1.08123.0050 1.08123.0250
1.08123.0050EA 85.3 EUR
1.08123.0050 1.08123.0250
Hidróxido de tetrametilamónio 10% aqueous solution Reag. Ph. Eur. polarography, examination of steroids, Supelco®
Hidróxido de tetrametilamónio
for polarography and for examination of steroids
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 10.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Evaporation residue passes test
Ash ≤ 0.05 %
Suitability for polarography passes test