Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 10% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420511000 420515000 420510010
ACRO420511000EA 29.6 EUR
ACRO420511000 ACRO420515000 ACRO420510010
Hidróxido de tetrametilamónio 10% em água
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %