Print…
Tetraethylammonium hydroxide 25% em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetrylammonium hydroxide
86631-100ML 86631-500ML
SIAL86631-100MLEA 165 EUR
SIAL86631-100ML SIAL86631-500ML
Tetraethylammonium hydroxide 25% em metanol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Fórmula: C₈H₂₁NO
Número MDL : MFCD00009024
Número CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2924
ADR: 3,II