Print…
Tetraethylammonium hydroxide 20% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetrylammonium hydroxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
8.22149.0250EA 62.2 EUR
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
Tetraethylammonium hydroxide 20% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Fórmula: C₈H₂₁NO
Peso Molecular: 147.26 g/mol
Densidade: 0.865
Número MDL : MFCD00009024
Número CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09342
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)