Tetraethylammonium hydroxide 20% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03968.22
L03968.36
L03968.22EA
40.5
EUR
L03968.22
L03968.36
Tetraethylammonium hydroxide 20% em solução aquosa
Tetraethylammonium hydroxide
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Refractive Index: 1.3730
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
MDL No.: MFCD00009024
Fórmula:
C₈H₂₁NO Densidade: 1,023 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009024 Número CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II Merck Index: 14,9201 |