Print…
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 229 EUR
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) em água
Tetraethylammonium hydroxide
Fórmula: C₈H₂₁NO
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009024
Número CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %