Print…
Tetraethylammonium hydroxide 10% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420281000 420285000
ACRO420281000EA 30.7 EUR
ACRO420281000 ACRO420285000
Tetraethylammonium hydroxide 10% em solução aquosa
Tetraethylammonium hydroxide
Fórmula: C₈H₂₁NO
Número MDL : MFCD00009024
Número CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %