Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
86880-100ML 86880-2.5L 86880-500ML
SIAL86880-100MLEA 77.4 EUR
SIAL86880-100ML SIAL86880-2.5L SIAL86880-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II